Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Yellow Safety Trainers S3 ESD
Black/yellow X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, textile antipuncture midsole, PU slip resistant outsole
105.00€ - 111.00€
Specifica
Colore Black, Yellow
Materiale Cordura
Materiale dello zoccolo Steel
Certifications/Compliance (Europe) Comply to EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD according EN 61340
Sesso Unisex
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17161565
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/35
35
111.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17171565
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/36
36
111.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17161575
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/45
45
111.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17171575
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/46
46
111.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17181575
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/47
47
111.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17191575
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/48
48
111.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17181565
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/37
37
111.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17191565
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/38
38
111.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17101575
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/39
39
111.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17111575
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/40
40
111.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17121575
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/41
41
111.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17131575
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/42
42
105.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17141575
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/43
43
111.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17151575
Vedere i documenti
ABEBA™
7131860/44
44
111.00€
1 paio
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Lightweight, comfortable occupational shoes
  • Comply to EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
  • ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
  • Slip resistant Mono PU outsole SRC
  • Steel toe cap (200 J)
  • Textile antipuncture midsole
  • Black and yellow Cordura
  • Silver ions lining
  • Replaceable active comfort insole
Specifica
Specifica
Black, Yellow
Steel
Unisex
Water Resistant
Cordura
Comply to EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD according EN 61340
Trainers
S3 SRC ESD