Learn More
Fisherbrand X100 1ml Luer-Slip Plastic Disposable Syringe
Marca:  Fisherbrand 01 36 2448
15.12 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
X100 1ml Luer-Slip Plastic Disposable Syringe
Codice prodotto. 17133105
  • 16.65€ / pezzi 100
Edge
Esplora altre offerte speciali
Titolo del prodotto
Fisherbrand X100 1ml Luer-Slip Plastic Disposable Syringe >