Learn More
Xenon difluoride, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Used as Fluorinating agent and oxidizing agent, gaseous etchant for silicon, particularly in the production of microelectromechanical systems (MEMS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Xenon Difluoride |
Punto di fusione | 127°C to 129°C |
Forma fisica | Crystalline Granules |
Quantità | 10 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.5%, metal basis |
Informazioni di solubilità | Decomposes in water. |
Peso formulazione | 169.3 |
Imballaggio | PTFE |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Densità | 4.32 |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
T31J023 | Certificato di analisi | 09/08/2023 | 039739.09,039739.18,039739.04 |
Q21J009 | Certificato di analisi | 01/05/2023 | 039739.09,039739.18,039739.04 |
F17P23 | Certificato di analisi | 28/12/2021 | 039739.09,039739.18,039739.04 |
C23Q19 | Certificato di analisi | 28/12/2021 | 039739.09,039739.18,039739.04 |
Y13F017 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 039739.09,039739.18,039739.04 |