Learn More
Xenon difluoride, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10053500
Xenon difluoride, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10053500
1 g, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Codice prodotto. 10053500
Marca: Thermo Scientific Acros 278550010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13709-36-9
Formula molecolare F2Xe
Molecular Weight (g/mol) 169.29
Numero MDL MFCD00040538
InChI Key IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
PubChem CID 83674
IUPAC Name difluoroxenon
SMILES F[Xe]F
Specifica
Materiale o nome chimico Xenon difluoride
Punto di fusione 129°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Formula lineare XeF2
Indice di Merck 15, 10270
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes in water
Peso formulazione 169.29
Percent Purity ≥99.5%
Imballaggio Flacone in plastica
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Xenon difluoride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Solido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Xenon difluoride, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals >