Learn More
YSI™ DO Cap Membrane Kit
DO Cap Membrane Kit for use with probes and electrodes.
Marca:  YSI™
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7447-40-7 Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 11938886
Quantità Prezzo
1 68.10€ / pezzi 6
10 50.33€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 28-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • DO Cap Membrane Kit
  • For use with sensors and probes
Specifica
Specifica
Instrument: 85, 550, and 556 MPS. Probes: 5239, 5905, 5010 and Pro Series Polarographic Sensors
12 in./sec.
PTFE
DO Cap Membrane Kit
Black Cap Membrane, 1.0 mil
Oxygen/Temperature