Learn More
YSI™ DO Cap Membrane Kit
DO Cap Membrane Kit for use with probes and electrodes.
68.10€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11938886
|
YSI™
059880 |
Instrument: 85, 550, and 556 MPS. Probes: 5239, 5905, 5010 and Pro Series Polarographic Sensors | Black Cap Membrane, 1.0 mil | PTFE |
68.10€
pezzi 6 Qty Price Break Available |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11998736
|
YSI™
059880 |
Instrument: 85, 550, and 556 MPS. Probes: 5239, 5905, 5010 and Pro Series Polarographic Sensors | Black Cap Membrane, 1.0 mil | PTFE |
68.10€
Pezzo Qty Price Break Available |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- DO Cap Membrane Kit
- For use with sensors and probes
Specifica
DO Cap Membrane Kit |