Learn More
Labcon™ ZAP™ 10 μL Aerosol Filter Pipette Tips
These pipettes fit most popular 10 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1151-965-006-9
47.60 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 11.43060kg
Codice prodotto. 16623972
  • 133.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
10 μL
Sterile
Autoclavable
38.1 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
E-beam
UltraFine, TubeGard
Yes
Universal Fit
ZAP
Filtered
Clear
1.5 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Rack
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Single-use
No
Polypropylene Resin