Learn More
Labcon™ ZAP™ 10 μL Aerosol Filter Pipette Tips
These pipettes fit most popular 10 μL pipettors.
48.45€ - 162.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 10 μL |
---|---|
Filtrato | Filtered |
Colore | Clear |
Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Handling |
Monouso | Single-use |
Produktcode | Marke | Graduated | Autoclavabile | Sterilità | Quantità | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Graduated | Autoclavabile | Sterilità | Quantità | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16673922
|
Labcon™
1051-225-000-9 |
Yes | Not Autoclavable | Sterile | 96 Tips/Eclipse™ UNO Refill, 10 Refills/Pk., 5 Pk./Cs. |
103.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17215694
|
Labcon™
1091-965-006-9 |
Yes | Not Autoclavable | Sterile | 960 Tips/Pk. |
96.50€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16603932
|
Labcon™
1051-965-036-9 |
Yes | Not Autoclavable | Sterile | 96 Tips/Rack, 12 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
145.00€
pezzi 1152 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16623972
|
Labcon™
1151-965-006-9 |
No | Autoclavable | Sterile | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
133.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16683962
|
Labcon™
1150-965-006-9 |
No | Not Autoclavable | Sterile | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
162.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16693962
|
Labcon™
1151-225-000-9 |
No | Not Autoclavable | Sterile | 96 Tips/Eclipse™ UNO Refill, 10 Refills/Pk., 5 Pk./Cs. |
115.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16683922
|
Labcon™
1051-800-000-9 |
Yes | Not Autoclavable | Non-sterile | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
16693922
|
Labcon™
1051-960-036-9 |
Yes | Not Autoclavable | Non-sterile | 96 Tips/Rack, 12 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
16663922
|
Labcon™
1051-165-000-9 |
Yes | Not Autoclavable | Sterile | 1 Tip/Bag, 200 Bags/Pk., 10 Pk./Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
17507856
|
Labcon™
1150-800-000-9 |
No | Autoclavable | Non-sterile | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
16613972
|
Labcon™
1151-960-006-9 |
No | Not Autoclavable | Non-sterile | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
16603972
|
Labcon™
1151-800-000-9 |
No | Not Autoclavable | Non-sterile | 1000/Bag, 10 Bags/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Description
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifications
10 μL | |
Clear | |
Single-use | |
ZAP |
Filtered | |
Liquid Handling | |
Universal Fit | |
Polypropylene Resin |