missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ ZAP™ 10 μL Aerosol Filter Pipette Tips

These pipettes fit most popular 10 μL pipettors.

Marca:  Labcon™ 1051-800-000-9

Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.81440kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16683922

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica

Specifica

10 μL
Non-sterile
Not Autoclavable
31.4 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Bagged
1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
Universal Fit
ZAP
2 μL, 10 μL
Filtered
Clear
1.23 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
UltraFine
Single-use
Yes
Polypropylene Resin
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Offerte speciali

Offerte speciali