Learn More
Labcon ZAP™ 1000 μL Extended Length Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 1000 μL Pipettors
Marca:  Labcon 1057-165-010-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.89670kg
Codice prodotto. 16603942
  • 87.60€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 16-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Fits Most Popular 1000 μL Pipettors
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1000 μL
Sterile
Not Autoclavable
88.9 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
E-Beam
1 tip / bag/200 bags / Pk./10 Pk. / case
Single-use
No
Polypropylene Resin
Filtered
Clear
3.50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
UltraFine
1 tip / bag
Universal Fit
ZAP