Learn More
Labcon ZAP™ 1000 μL Extended Length Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 1000 μL Pipettors
73.15€ - 122.00€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 3.50 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 88.9 mm |
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16603942
|
Labcon
1057-165-010-9 |
1 tip / bag/200 bags / Pk./10 Pk. / case | Sterile | Clear |
87.60€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16613942
|
Labcon
1057-225-000-9 |
96 tips / Eclipse™ UNO refill/8 refills / Pk./3 Pk. / case | Sterile | Clear |
122.00€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16623942
|
Labcon
1057-800-010-9 |
1000 tips / bag/10 bags / case | Non-sterile | Clear |
98.25€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16633942
|
Labcon
1057-960-016-9 |
96 tips/rack; 6 racks/Pk.; 8 Pk./case | Sterile | Natural |
73.15€
pezzi 576 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16643942
|
Labcon
1057-965-016-9 |
96 tips/rack; 6 racks/Pk.; 8 Pk./case | Sterile | Clear |
102.00€
pezzi 576 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 1000 μL Pipettors
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
Filtered | |
3.50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
Liquid Handing | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene Resin |
Not Autoclavable | |
88.9 mm | |
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
UltraFine | |
Universal Fit | |
ZAP |