Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 1200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca:  Labcon 1145-225-000-9
122.55 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.98950kg
Codice prodotto. 16611933
  • 129.00€ / pezzi 768
Spedizione stimata: 16-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Fits 1200 μL Rainin™ LTS style Pipettors
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • Ultra low fluid retention
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1200 μL
Sterile
Not Autoclavable
88.9 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
E-beam
96 tips / Eclipse™ UNO refill/8 refills / Pk./3 Pk. / case
RT
Single-use
No
Polypropylene Resin
Filtered
Natural
3.50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handling
UltraFine
96 tips / Eclipse™ UNO refill
Yes
Rainin LTS
ZAP SLIK