Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 1200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipet Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
76.65€ - 129.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1200 μL |
---|---|
Filtrato | Filtered |
Sterilità | Sterile |
Colore | Natural |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16611933
|
Labcon
1145-225-000-9 |
96 tips / Eclipse™ UNO refill/8 refills / Pk./3 Pk. / case |
129.00€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16621933
|
Labcon
1145-965-006-9 |
96 tips/rack; 6 racks/Pk.; 8 Pk./case |
76.65€
pezzi 576 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Pipette Tip
- Fits 1200 μL Rainin™ LTS style Pipettors
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Ultra low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
1200 μL | |
Sterile | |
Not Autoclavable | |
88.9 mm | |
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
E-beam | |
RT | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene Resin |
Filtered | |
Natural | |
3.50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
Liquid Handling | |
UltraFine | |
Yes | |
Rainin LTS | |
ZAP SLIK |