Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL
The new and enhanced Zeba Spin and Micro Spin Desalting columns and plates are designed for efficient desalting and buffer exchanging proteins with a molecular weight >40 kDa and removing small molecules less than 2 kDa. They provide exceptional desalting and protein recovery performance.
Marca:  Thermo Scientific™ A57767
Codice prodotto. 17876648
  • 343.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Spin Desalting Plate
Buffer Exchange, Protein
40 kDa
Single-use
20 to 100 μL
96-well Filter Plate
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
2 plates
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoAA397928 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog NumberA57767
Numero di lottoAA397928A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/01/2025 Catalog NumberA57767
Numero di lottoZI381367 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog NumberA57767
Numero di lottoZI385785 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog NumberA57767
Numero di lottoZB381368 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/03/2024 Catalog NumberA57767
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL > Spin Desalting Plates, 2 Plates