Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL
The new and enhanced Zeba Spin and Micro Spin Desalting columns and plates are designed for efficient desalting and buffer exchanging proteins with a molecular weight >40 kDa and removing small molecules less than 2 kDa. They provide exceptional desalting and protein recovery performance.
Marca:  Thermo Scientific™ A57758
Codice prodotto. 17953321
  • 312.00€ / pezzi 50
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Micro Spin Desalting Column
Buffer Exchange, Protein
40 kDa
Single-use
75 μL
Spin Column
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
50 columns
5 to 14 μL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoSPECS Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/05/2023 Catalog NumberA57758
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL > Micro Spin Desalting Columns, 50 Columns