Learn More
Zebularine, MedChemExpress
MedChemExpress Zebularine (NSC309132; 4-Deoxyuridine) is a DNA methyltransferase inhibitor. Zebularine also inhibits cytidine deaminase with a Ki of 0.95 μM.
Marca: Medchem Express HY-13420
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Zebularine (NSC309132Specifica
Zebularine | |
White | |
C9H12N2O5 | |
NSC309132 4-Deoxyuridine | |
O=C1N=CC=CN1[C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O | |
228.2 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
3690-10-6 | |
Research | |
10 mg | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (438.21 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (219.11 mM; Need ultrasonic) | |
228.2 | |
97.57% | |
Solid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only