Learn More
Zebularine, MedChemExpress
MedChemExpress Zebularine (NSC309132; 4-Deoxyuridine) is a DNA methyltransferase inhibitor. Zebularine also inhibits cytidine deaminase with a Ki of 0.95 μM.
108.00€ - 429.30€
Specifica
CAS | 3690-10-6 |
---|---|
Formula molecolare | C9H12N2O5 |
Molecular Weight (g/mol) | 228.2 |
Percent Purity | 97.57% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16491837
|
Medchem Express
HY-13420 |
50 mg |
429.30€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16425678
|
Medchem Express
HY-13420 |
10 mg |
108.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Zebularine (NSC309132Specifica
3690-10-6 | |
C9H12N2O5 | |
228.2 | |
97.57% |
Sicurezza e movimentazione
H302∣H315∣H319
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.