Learn More
ZEObeads™
ZEObeads™ is a high purity, high performance Chromatographic Silica gel whose spheroidal morphology offers superior purifications. ZEObeads™ is available in a variety of formats for increased flexibility (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
270.00€ - 5855.00€
Specifica
Dimensione particelle 20 to 30 μm
Dimensione del poro 50 Å
Tecnica Chromatography
Tipo Silica Gel
Materiale Gel di silice
Visualizza altre specifiche
Prodotti 16
Codice del prodotto Marca Fase Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Fase Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
30048978
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEObeads
300255
C8 Functionalized 100 g
270.00€
100g
30048954
Vedere i documenti
ZEObeads
302071
C8 Functionalized 500 g
1130.00€
500g
30048959
Vedere i documenti
ZEObeads
300256
C8 Functionalized 1 kg
1825.00€
1kg
30049014
Vedere i documenti
ZEObeads
302086
C8 Functionalized 5 kg
5855.00€
5kg
30049029
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEObeads
300257
C18 Functionalized 100 g
270.00€
100g
30048974
Vedere i documenti
ZEObeads
302070
C18 Functionalized 500 g
1130.00€
500g
30048961
Vedere i documenti
ZEObeads
300258
C18 Functionalized 1 kg
1825.00€
1kg
30048999
Vedere i documenti
ZEObeads
302085
C18 Functionalized 5 kg
5855.00€
5kg
30048989
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEObeads
300253
DIOL Functionalized 100 g
270.00€
100g
30049003
Vedere i documenti
ZEObeads
302073
DIOL Functionalized 500 g
1130.00€
500g
30048968
Vedere i documenti
ZEObeads
300254
DIOL Functionalized 1 kg
1825.00€
1kg
30048956
Vedere i documenti
ZEObeads
302088
DIOL Functionalized 5 kg
5855.00€
5kg
30049025
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEObeads
300251
NH2 Functionalized 100 g
270.00€
100g
30048992
Vedere i documenti
ZEObeads
302072
NH2 Functionalized 500 g
1130.00€
500g
30049000
Vedere i documenti
ZEObeads
300252
NH2 Functionalized 1 kg
1825.00€
1kg
30048985
Vedere i documenti
ZEObeads
302087
NH2 Functionalized 5 kg
5855.00€
5kg
Descrizione
Descrizione
  • Spheroidal Silica Gel
  • High Purity
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • Very wide portfolio
  • Wide Selection of functionalization options
  • High Chemical and mechanical stability
  • 50 A pore size
  • 20 to 30 μm particle size
  • Suitable for medium to high pressure
  • Ideal for flash applications
  • High loadability
  • Unsurpassed Service and Support
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash and process
Specifica
Specifica
20 to 30 μm
Chromatography
Gel di silice
50 Å
Silica Gel
Spheroidal
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
ZEObeads™