Learn More
ZEOprep™ C18 Functionalized
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. C18 functionalized irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. The C18 ligand gives the silica a non-polar surface, ideal for pharmaceuticals and more.
249.00€ - 5000.00€
Specifica
Dimensione particelle | 40 to 63 μm |
---|---|
Tecnica | Chromatography |
Tipo | Silica Gel |
Materiale | Gel di silice |
Fase | C18 Functionalized |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità | Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità | Availability | ||||
30049031
|
ZEOprep
302089 |
60 Å, 5 kg | 60 Å, 5 kg |
4895.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30048957
|
ZEOprep
300190 |
60 Å, 100 g | 60 Å, 100 g |
249.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30049006
|
ZEOprep
302075 |
90 Å, 500 g | 90 Å, 500 g |
955.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30048950
|
ZEOprep
302090 |
90 Å, 5 kg | 90 Å, 5 kg |
5000.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30049024
|
ZEOprep
300191 |
60 Å, 1 kg | 60 Å, 1 kg |
1335.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30048971
|
ZEOprep
300175 |
90 Å, 100 g | 90 Å, 100 g |
249.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30049017
|
ZEOprep
300176 |
90 Å, 1 kg | 90 Å, 1 kg |
1470.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30048967
|
ZEOprep
302074 |
60 Å, 500 g | 60 Å, 500 g |
867.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- C18 functionalized for RP applications
- Irregualar Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducability
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Specifica
40 to 63 μm | |
Silica Gel | |
C18 Functionalized |
Chromatography | |
Gel di silice | |
Irregular |
Titolo del prodotto
ZEOprep™ C18 Functionalized