Learn More
ZEOprep™ Classic, (ACT) Moisture Content <1%
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. Having a moisture content of <1% makes it ideal for moisture sensitive applicaitons.
91.00€ - 131.00€
Specifica
Dimensione particelle | 35 to 70 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 60 Å |
Tecnica | Chromatography |
Grado | Moisture content <1% |
Tipo | Silica Gel |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità | Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità | Availability | ||||
30048960
|
ZEOprep
302100 |
5 kg | 5 kg |
131.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30048972
|
ZEOprep
302099 |
1 kg | 1 kg |
91.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Very low moisture content (<1%)
- Perfect for moisture sensitive applications
- Irregular Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducability
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Specifica
35 to 70 μm | |
Chromatography | |
Silica Gel | |
Bare Silica |
60 Å | |
Moisture content <1% | |
Gel di silice | |
Irregular |
Titolo del prodotto
ZEOprep™ Classic, (ACT) Moisture Content <1%