Learn More
ZEOprep™ Classic, Bare Silica
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. ZEOprep irregular shaped silica gel has a high polarity surface, and is ideal for conventional applications suitable for Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography.
76.00€ - 370.00€
Specifica
Tecnica Chromatography
Tipo Silica Gel
Materiale Gel di silice
Fase Bare Silica
Forma particelle Irregular
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità Availability  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità Availability  
30048995
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEOprep
302097
60 Å, 40 to 63 μm, 5 kg 60 Å, 40 to 63 μm, 5 kg
315.00€
5kg
30048958
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEOprep
300227
60 Å, 60 to 200 μm, 1 kg 60 Å, 60 to 200 μm, 1 kg
76.00€
1kg
30048976
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEOprep
302108
90 Å, 60 to 200 μm, 5 kg 90 Å, 60 to 200 μm, 5 kg
327.00€
5kg
30048966
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEOprep
301989
60 Å, 25 to 40 μm, 1 kg 60 Å, 25 to 40 μm, 1 kg
101.00€
1kg
30048975
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEOprep
300221
60 Å, 200 to 500 μm, 1 kg 60 Å, 200 to 500 μm, 1 kg
76.00€
1kg
30049009
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEOprep
302107
90 Å, 60 to 200 μm, 1 kg 90 Å, 60 to 200 μm, 1 kg
85.00€
1kg
30049013
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEOprep
302105
90 Å, 40 to 63 μm, 1 kg 90 Å, 40 to 63 μm, 1 kg
97.00€
1kg
30048987
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEOprep
302098
60 Å, 60 to 200 μm, 5 kg 60 Å, 60 to 200 μm, 5 kg
284.00€
5kg
30048970
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEOprep
302205
60 Å, 200 to 500 μm, 5 kg 60 Å, 200 to 500 μm, 5 kg
370.00€
5kg
30049033
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEOprep
300231
60 Å, 40 to 63 μm, 1 kg 60 Å, 40 to 63 μm, 1 kg
85.00€
1kg
30048948
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEOprep
301988
60 Å, 25 to 40 μm, 5 kg 60 Å, 25 to 40 μm, 5 kg
370.00€
5kg
30048952
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ZEOprep
302106
90 Å, 40 to 63 μm, 5 kg 90 Å, 40 to 63 μm, 5 kg
354.00€
5kg
Descrizione
Descrizione
  • Standard moisture content of 2 to 4%
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducability
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Specifica
Specifica
Chromatography
Gel di silice
Irregular
Silica Gel
Bare Silica
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
ZEOprep™ Classic, Bare Silica