Learn More
ZEOprep™ SAX Functionalized
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. The SAX ligand makes an Ion Exchange material suitable for strong cation interactions.
249.00€ - 4915.00€
Specifica
Dimensione particelle | 40 to 63 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 60 Å |
Tecnica | Chromatography |
Tipo | Silica Gel |
Materiale | Gel di silice |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità | Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità | Availability | ||||
30049015
|
ZEOprep
300167 |
1 kg | 1 kg |
1445.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30049007
|
ZEOprep
302094 |
5 kg | 5 kg |
4915.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30049021
|
ZEOprep
300166 |
100 g | 100 g |
249.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
30048988
|
ZEOprep
302082 |
500 g | 500 g |
938.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- SAX functionalized for Ion Exchange separations
- Idea for strong cation applications
- Irregular Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducability
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Specifica
40 to 63 μm | |
Chromatography | |
Gel di silice | |
Irregular |
60 Å | |
Silica Gel | |
SAX Functionalized |
Titolo del prodotto
ZEOprep™ SAX Functionalized