Learn More
Zinc, 98+%, dust (stable acc. to UN classification class 4), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Zinc |
Colore | Gray |
Punto di fusione | 419.0°C |
Punti di ebollizione | 906.0°C |
Densità | 7.1400g/mL |
Intervallo percentuale saggio | 98+% |
Formula lineare | Zn |
Quantità | 100 g |
Fieser | 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406 |
Peso formulazione | 65.38 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Zinc dust (stabilized)
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
Titolo del prodotto
Zinc, 98+%, dust (stable acc. to UN classification class 4), Thermo Scientific Chemicals >