Learn More
Zinc naphthenate, ^=67% in mineral spirits (10% Zn), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11308368
Zinc naphthenate, ^=67% in mineral spirits (10% Zn), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11308368
2 kg
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Codice prodotto. 11308368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039554.A3
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12001-85-3
Numero MDL MFCD00147699
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc naphthenate
Colore Colorless
Densità 1.01 g/mL
Punto d'infiammabilità >37.8° (100°F)
Quantità 2 kg
Numero UN UN1993
Forma fisica Liquid
Titolo del prodotto
Zinc naphthenate, ^=67% in mineral spirits (10% Zn), Thermo Scientific Chemicals >