Learn More
Zinc tert-butoxide, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11328648
Zinc tert-butoxide, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11328648
250 mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Codice prodotto. 11328648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040718.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
A sol-gel process has been developed for the chemical synthesis of ZnS at room temperature using zinc tert-butoxide and H 2 S as precursors in a toluene solution. The key step that enables this zinc-mediated epoxidation to be catalytic may be the equilibrium between zinc peroxide (R)-15 and zinc tert-butoxide (R)-16 in the presence of t-BuOOH. An additional important feature that renders the dual catalytic cycles feasible is the poor reactivity of zinc tert-butoxide toward the iridium-bound cationic intermediate, whereby the requisite deprotonation process is effectively mediated by zinc tert-butoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4278-43-7
Formula molecolare C8H18O2Zn
Molecular Weight (g/mol) 211.61
Numero MDL MFCD00145545
InChI Key DVGVEVPHJQJMPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zinc tert-butoxide, di-tert-butoxyzinc, acmc-20aj87, zinc bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ ion bis 2-methylpropan-2-olateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 14178434
IUPAC Name zinc;2-methylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Zn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Zinc tert-butoxide
Colore White to Yellow
Odore Odorless
Formula lineare Zn[OC(CH3)3]2
Quantità 250 mg
Numero UN UN3181
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 211.61
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN27F029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/07/2024 Catalog Number040718.MD,040718.03
Numero di lottoF02P15 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number040718.MD,040718.03
Numero di lottoB16S015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number040718.MD,040718.03
Numero di lottoH08X037 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number040718.MD,040718.03
Numero di lottoC21R048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number040718.MD,040718.03
Titolo del prodotto
Zinc tert-butoxide, Thermo Scientific Chemicals >