Learn More
Zincon monosodium salt, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Zincon monosodium salt is a colorimetric indicator used in the spectrophotometric determination of zinc, mercury and copper. Further, it is used for automated flow injection analysis of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zincon monosodium salt is a colorimetric indicator used in the spectrophotometric determination of zinc, mercury and copper. Further, it is used for automated flow injection analysis of zinc.
Solubility
Soluble in aqueous alkali. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in other organic solvents.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Zincon monosodium salt |
Punto di fusione | ∼203°C (decomposition) |
Quantità | 5 g |
Beilstein | 3872699 |
Informazioni di solubilità | Soluble in aqueous alkali. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in other organic solvents. |
Peso formulazione | 462.42 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10248269 | Certificato di analisi | 11/10/2023 | B24256.03,B24256.14,B24256.06 |
10246139 | Certificato di analisi | 09/05/2023 | B24256.06 |
10241453 | Certificato di analisi | 24/06/2022 | B24256.03,B24256.14,B24256.06 |
G8007A | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B24256.03,B24256.14,B24256.06 |
LF003511 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B24256.03,B24256.14,B24256.06 |