Learn More
Greiner Bio-One Zip Bags
Marca: Greiner Bio-One SSPA100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Zip-seal Storage Bag | |
Zip Seal | |
1000 Pk. | |
80 x 120mm |
Titolo del prodotto
Greiner Bio-One Zip Bags > Dimensions (L x W): 100 x 150mm