missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ ZLN 024 hydrochloride

Allosteric AMPK activator

225.70€ - 781.84€

Specifica

Materiale o nome chimico 2-[[2-(2-Bromo-4-methylphenoxy)ethyl]thio]pyrimidine hydrochloride
Bersaglio AMPK Activators
Formula molecolare C13H13BrN2OS.HCl
Peso formulazione 361.69
Purezza >99%
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18714929
Vedere i documenti
Tocris Bioscience™
5285/10
10 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
18776209
Vedere i documenti
Tocris Bioscience™
5285/50
50 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione

Descrizione

ZLN 024 hydrochloride is an allosteric AMP-activated protein kinase (AMPK) activator; allosterically stimulates active AMPK heterotrimers, increasing the activity of α1β1γ1 by 1.5-fold and α2β1γ1 by 1.7-fold (EC50 values are 0.42 and 0.95 μM, respectively). Inhibits dephosphorylation of AMPK Thr-172 by PP2Cα. Stimulates glucose uptake and fatty acid oxidation without increasing the ADP/ATP ratio. Also decreases fatty acid synthesis and glucose output in primary hepatocytes. Improves glucose tolerance and decreases cholesterol content in db/db mice.
Specifica

Specifica

2-[[2-(2-Bromo-4-methylphenoxy)ethyl]thio]pyrimidine hydrochloride
C13H13BrN2OS.HCl
>99%
AMPK Activators
361.69
Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Recommended Storage : Store at 4°C

SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Tocris Bioscience™ ZLN 024 hydrochloride

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato