Learn More
Zofenopril calcium, MedChemExpress
MedChemExpress Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
95.85€ - 1119.15€
Specifica
Materiale o nome chimico | Zofenopril calcium |
---|---|
CAS | 81938-43-4 |
Colore | White |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C22H22Ca0.5NO4S2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16458406
|
Medchem Express
HY-B0655 |
100 mg |
1119.15€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16444437
|
Medchem Express
HY-B0655 |
50 mg |
710.10€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16428568
|
Medchem Express
HY-B0655 |
10 mg |
172.80€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16411038
|
Medchem Express
HY-B0655 |
5 mg |
95.85€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.Specifica
Zofenopril calcium | |
White | |
C22H22Ca0.5NO4S2 | |
DMSO : 2 mg/mL (4.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) | |
448.58 | |
99.56% | |
Solid |
81938-43-4 | |
Research | |
SQ26991 | |
O=C(N(C[C@@H](SC1=CC=CC=C1)C2)[C@@H]2C([O-])=O)[C@H](C)CSC(C3=CC=CC=C3)=O.[0.5Ca2+] | |
448.58 | |
Research | |
Neuroscience-Neurodegeneration |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.