accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Prodotti
Applicazioni
Biologia cellulare
Applicazioni
Chimica
Genomica
Produzione e bioprocessi
Applicazioni
Produzione e bioprocessi
Proteomica
Applicazioni
Menu principale

CAS RN 101001-34-7

CAS RN 101001-34-7

IUPAC Name:
Sinonimi:
Peso molecolare (g/mol):
Formula molecolare:
InChi Key:
SMILES:
Grado 
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.