accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 103733-65-9

HNOHO

CAS RN 103733-65-9

IUPAC Name: 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Sinonimi: 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Peso molecolare (g/mol): 177.2
Formula molecolare: C10H11NO2
InChi Key: BWKMGYQJPOAASG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2CN1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (4)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Percent Purity 
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)