Learn More
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
Marca:  Fisherbrand™ 14230210
175.29 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12104092
  • 232.00€ / pezzi 250
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
  • 0.25mL maximum tube volume when capped
  • Strips of eight tubes
  • Can be cut into individual tubes
  • Thin-wall design
  • Cleanroom produced
  • Virgin polypropylene
  • Available with flat cap strips, domed cap strips, or without cap strips
Certifications
Certificate esenti da RNasi, DNasi, DNA e apirogene
Specifica
Specifica
Esente da DNA umano, RNasi, DNasi ed endotossine
0.2 ml
Sistemi per cicli termici a 96 pozzetti da 0.2 ml con fondo a V
A cupola
Striscia
Incolore
Contenitore da 250
Polipropilene
96
Strip di 8 provette per PCR a parete sottile