Learn More
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
Marca: Fisherbrand™ 14230224
125.23 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24367" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Tubes only. (Caps not included.)
Descrizione
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
- 0.25mL maximum tube volume when capped
- Strips of eight tubes
- Can be cut into individual tubes
- Thin-wall design
- Cleanroom produced
- Virgin polypropylene
- Caps are not included
Certifications
Certificate esenti da RNasi, DNasi, DNA e apirogene
Specifica
Human DNA, RNase, DNase, endotoxins free | |
0.2 mL | |
0.2mL 96-well V-bottom thermal cyclers, PCR and qPCR/Real-Time PCR applications | |
Not Included | |
Strip |
Yellow | |
250 Case | |
Polypropylene | |
96 | |
Thin Wall 8-Strip PCR Tube |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml > Without cap strips; Yellow