Learn More
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
Marca: Fisherbrand™ 14230215
233.71 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
- Il volume massimo della provetta con tappo è di 0.25 ml
- Strisce di otto provette
- Possono essere tagliate in provette singole
- Design a parete sottile
- Prodotte in camera sterile
- Polipropilene vergine
- Disponibili strisce con tappo piatto, tappo a cupola o senza tappo
Certifications
Certificate esenti da RNasi, DNasi, DNA e apirogene
Specifica
Human DNA, RNase, DNase, endotoxins free | |
0.2 ml | |
0.2mL 96-well V-bottom thermal cyclers, PCR and qPCR/Real-Time PCR applications | |
Piatto | |
Strip |
Incolore | |
250 Case | |
Polipropilene | |
96 | |
Strip di 8 provette per PCR a parete sottile |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml > Flat cap strips; Natural