Learn More
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride |
CAS min. % | 98.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 111.0°C to 116.0°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% min. (Argentometry) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Formula lineare | (CH3)2NCH2CH2CH2N=C=NCH2CH3 |
Quantità | 50 g |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467992 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 171440010,171441000,171440100,171440500,171445000 |
A0461788 | Certificato di analisi | 15/04/2024 | 171440010,171441000,171440100,171440500,171445000 |
A0460295 | Certificato di analisi | 13/03/2024 | 171440010,171441000,171440100,171440500,171445000 |
A0459241 | Certificato di analisi | 23/01/2024 | 171440010,171441000,171440100,171440500,171445000 |
A0447841 | Certificato di analisi | 20/01/2023 | 171440010,171441000,171440100,171440500,171445000 |
Sicurezza e movimentazione
- 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.