Learn More
1,3-Diphenylisobenzofuran, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10326980
1,3-Diphenylisobenzofuran, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10326980
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10326980
Marca: Thermo Scientific Acros 147580010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5471-63-6
Formula molecolare C20H14O
Molecular Weight (g/mol) 270.32
Numero MDL MFCD00005931
InChI Key ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-diphenylisobenzofuran, diphenylisobenzofuran, isobenzofuran, 1,3-diphenyl, 1,3 diphenylisobenzofuran, 2,5-diphenyl-3,4-benzofuran, acmc-209lj9, 1,3-diphenylbenzo c furan, 1,3-diphenylisobenzo b furan, 1,3-di phenyl-2-benzofuran, #Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 21649
IUPAC Name 1,3-diphenyl-2-benzofuran
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(O2)C4=CC=CC=C4
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Diphenylisobenzofuran
Nota nome 99+%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 129.0°C to 133.0°C
Colore Yellow to Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 17, 87
Fieser 01,342; 02,178; 04,209
Peso formulazione 270.32
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid or Needles
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0461160 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2024 Catalog Number147580050,147580010
Numero di lottoA0454045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number147580050,147580010
Numero di lottoA0372856 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number147580050,147580010
Numero di lottoA0416304 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number147580050,147580010
Numero di lottoA0418379 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2022 Catalog Number147580050,147580010
Identificativo prodotto
  • 1,3-Diphenylisobenzofuran
Titolo del prodotto
1,3-Diphenylisobenzofuran, 97%, Thermo Scientific Chemicals >