Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal Codice prodotto.: 11428916
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal
Codice prodotto. 11428916
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11428916
Marca: Thermo Scientific Chemicals A17053.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Rose Bengal is a stain used in the eye drops to identify the eye damage. It finds application in the preparation of foraminifera for microscopic analysis, photosensitizing reactions and as a dye. In synthetic chemistry, it is utilized to convert triplet oxygen to singlet oxygen, which is used in [2+2] cycloadditions with alkenes. Its derivatives have important medical functions and used for the treatment of cancer. It acts as an alternative to phloxine B in Kreyberg's stain for keratin and mucus. As a fluorescent probe, it is used for the determination of NAD binding sites of alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-69-9
Formula molecolare C20H4Cl4I4Na2O5
Molecular Weight (g/mol) 1019.644
Numero MDL MFCD00151169
InChI Key DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rose bengal disodium salt, r105 sodium, rose bengal sodium, rose-bengal 131 i natrium, food red no. 105, sodium salt, food red color no. 105, sodium salt, rosa bengala sodica 131 i inn-spanish, rose bengale 131 i sodique inn-french, sel disodique de rose bengale iodee 131 i, roseum bengalense 131 i natricum inn-latinVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 87244310
IUPAC Name sodium;4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Rose Bengal
Punto di fusione >300°C
Quantità 25 g
Beilstein 3645857
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,8262
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 1017.65
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10253219 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog NumberA17053.14,A17053.36,A17053.22
Numero di lotto10251749 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberA17053.14,A17053.36,A17053.22
Numero di lotto10169143 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA17053.14,A17053.36,A17053.22
Numero di lotto10206233 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA17053.14,A17053.36,A17053.22
Numero di lotto10195076 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA17053.14,A17053.36,A17053.22
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rose Bengal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal >