Learn More
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10214620
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10214620
100 g, Glass Bottle
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Codice prodotto. 10214620
Marca: Thermo Scientific Acros 112471000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 280-57-9
Formula molecolare C6H12N2
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Numero MDL MFCD00006689
InChI Key IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25
PubChem CID 9237
IUPAC Name 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
SMILES C1CN2CCN1CC2
Specifications
Materiale o nome chimico 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155.0°C to 160.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 174.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 g
Fieser 01,1203; 02,99; 04,119; 05,176; 06,157; 07,86; 11,153; 12,155; 13,92; 15,109
Indice di Merck 15,9834
Gravità specifica 1.14
Informazioni di solubilità Solubility in water: 46g/100mL (26°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Punto di sublimazione 20 °C
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Hygroscopic Crystals
Show More Show Less
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0461754 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/04/2024 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
Numero di lottoA0455952 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/08/2023 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
Numero di lottoA0442476 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
Numero di lottoA0431932 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
Numero di lottoA0450899 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Diazabicyclo¢2.2.2!octane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H228-Solido infiammabile.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, 97%, Thermo Scientific Chemicals >