Learn More
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane is used as polyurethane catalyst, Balis-Hillman reaction catalyst complexing ligand and lewis base. It finds use in dye lasers and in mounting samples for fluorescence microscopy and as anti-fade reagent shown to scavenge free radicals due to flurochrome excitation of fluorochromes. Further, it is an oxidation and polymerization catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane is used as polyurethane catalyst, Balis-Hillman reaction catalyst complexing ligand and lewis base. It finds use in dye lasers and in mounting samples for fluorescence microscopy and as anti-fade reagent shown to scavenge free radicals due to flurochrome excitation of fluorochromes. Further, it is an oxidation and polymerization catalyst.
Solubility
Soluble in water, acetone, benzene, ethanol and methyl ethyl ketone.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane |
Punto di fusione | 155°C to 160°C |
Densità | 1.14 |
Punti di ebollizione | 174°C to 176°C |
Punto d'infiammabilità | 62°C (143°F) |
Odore | Amine-like |
Quantità | 100 g |
Numero UN | UN1325 |
Beilstein | 103618 |
Sensibilità | Hygroscopic |
Show More |
Safety and Handling
- 1,4-Diazabicyclo¢2.2.2!octane
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.