Learn More
Labcon™ 1.5 mL SuperSpin™ Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
These microcentrifuge tubes include flat, easy-open attached snap caps, side graduations, and a frosted writing surface.
Marca:  Labcon™ 3016-877-000-9
23.91 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24328" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16684002
  • 25.75€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ultra high centrifuging to 40,000 x G
  • If sterile, validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Packaged in resealable bags
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Specifica
Snap
Autoclavable
Blue
Centrifugation
500 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
Non-sterile
Yes
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
1.5 mL
Polypropylene Resin
500/Pk.
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
SuperSpin™
40,000 RCF
Titolo del prodotto
Labcon™ 1.5 mL SuperSpin™ Microcentrifuge Tubes > Microcentrifuge Tubes; Color: Blue; Cap Style: Snap; Sterility: Non-sterile; Certifications/Compliance: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity; Autoclavable: Autoclavable