Learn More
Labcon™ 1.5 mL SuperSpin™ Microcentrifuge Tubes
These microcentrifuge tubes include flat, easy-open attached snap caps, side graduations, and a frosted writing surface.
22.78€ - 93.35€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
Materiale | Polypropylene Resin |
Da utilizzare con (applicazione) | Centrifugation |
N. per confezione | 500/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Cap Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Cap Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16634002
![]() |
Labcon™
3016-870-000-9 |
Natural | Non-sterile | Snap |
28.15€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16644002
![]() |
Labcon™
3016-871-000-9 |
Amber | Non-sterile | Snap |
33.10€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16654002
![]() |
Labcon™
3016-872-000-9 |
Yellow | Non-sterile | Snap |
22.78€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16664002
![]() |
Labcon™
3016-873-000-9 |
Orange | Non-sterile | Snap |
25.85€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16674002
![]() |
Labcon™
3016-874-000-9 |
Red | Non-sterile | Snap |
25.80€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16684002
![]() |
Labcon™
3016-877-000-9 |
Blue | Non-sterile | Snap |
25.75€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16694002
![]() |
Labcon™
3016-878-000-9 |
Green | Non-sterile | Snap |
25.80€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
16604012
![]() |
Labcon™
3016-879-000-9 |
Assorted | Non-sterile | Snap |
40.15€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
17537886
|
Labcon™
3016-345-000-9 |
Clear | Sterile | Snap |
93.35€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17547886
|
Labcon™
3016-876-000-9 |
Purple | Non-sterile | Extra Large Snap |
26.30€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
- Ultra high centrifuging to 40,000 x G
- If sterile, validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- Packaged in resealable bags
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Autoclavable | |
Polypropylene Resin | |
500/Pk. | |
SuperSpin™ | |
40,000 RCF |
1.5 mL | |
Centrifugation | |
500 Bags/Pk., 10 Pk./Cs. | |
Yes |
Titolo del prodotto
Labcon™ 1.5 mL SuperSpin™ Microcentrifuge Tubes