Learn More
1,8-Cineole, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11434983
1,8-Cineole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11434983
100 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Codice prodotto. 11434983
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12269.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Eucalyptol is an ingredient in many brands of mouthwash and cough suppressant. It controls airway mucus hypersecretion and asthma via anti-inflammatory cytokine inhibition. Eucalyptol is an effective treatment for nonpurulent rhinosinusitis. Eucalyptol reduces inflammation and pain when applied topically. It kills leukaemia cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Eucalyptol is an ingredient in many brands of mouthwash and cough suppressant. It controls airway mucus hypersecretion and asthma via anti-inflammatory cytokine inhibition. Eucalyptol is an effective treatment for nonpurulent rhinosinusitis. Eucalyptol reduces inflammation and pain when applied topically. It kills leukaemia cells in vitro.
Solubility
Soluble in water(3500 mg/L (at 21°C). Miscible with ether, alcohol, chloroform, glacial acetic acid, oils. Soluble in ethanol, ethyl ether; slightly soluble in carbon tetrachloride.
Notes
Store this chemical under refrigerated temperatures and away from mineral acids and bases. Store in a tightly closed container. Store in a dry, well-ventilated area.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 470-82-6
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00167977
InChI Key WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
IUPAC Name 2,2,4-trimethyl-3-oxabicyclo[2.2.2]octane
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Specifica
Materiale o nome chimico Cineole
Punto di fusione 1°C
Densità 0.92
Punti di ebollizione 176°C to 177°C
Punto d'infiammabilità 49°C (120°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.4575
Quantità 100 mL
Numero UN UN3271
Beilstein 105109
Indice di Merck 14,3895
Informazioni di solubilità Soluble in water(3500mg/L (at 21°C). Miscible with ether,alcohol,chloroform,glacial acetic acid,oils. Soluble in ethanol,ethyl ether; slightly soluble in carbon tetrachloride.
Peso formulazione 154.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10252388 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/09/2024 Catalog NumberA12269.AE,A12269.AP
Numero di lotto10249708 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2024 Catalog NumberA12269.AE,A12269.AP
Numero di lotto10247504 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2023 Catalog NumberA12269.AE,A12269.AP
Numero di lotto10247314 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/07/2023 Catalog NumberA12269,A12269.AE,A12269.AP
Numero di lotto10239858 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA12269.AE,A12269.AP
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,8-Cineole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,8-Cineol
  • Diversi produttori
    Shop now and save up to 97% on top-quality products for your lab needs.
    Codice sconto: 25908
    Scade2025-03-31
    Days
    16
    Hours
    2
    Minutes
    21
    Seconds
    44
Titolo del prodotto
1,8-Cineole, 99%, Thermo Scientific Chemicals >