Learn More
1-Methylimidazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
39.20€ - 361.80€
Identificatori chimici
CAS | 616-47-7 |
---|---|
Formula molecolare | C4H6N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 82.11 |
Numero MDL | MFCD00005292 |
InChI Key | MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazoleVedi altri risultati |
PubChem CID | 1390 |
ChEBI | CHEBI:113454 |
SMILES | CN1C=CN=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11404284
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12575.22 |
100 g |
39.20€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11414284
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12575.36 |
500 g |
140.70€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11444160
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12575.A3 |
2 kg |
361.80€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
1-Methylimidazole is used as a precursor for the synthesis of pyrrole-imidazole polyamides, ionic liquids such as 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate. It is actively involved in removing acid during the production of diethoxyphenylphosphine. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1-Methylimidazole is used as a precursor for the synthesis of pyrrole-imidazole polyamides, ionic liquids such as 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate. It is actively involved in removing acid during the production of diethoxyphenylphosphine. It is used as an intermediate in organic synthesis.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with carbon dioxide and strong oxidizing agents.
Identificatori chimici
616-47-7 | |
82.11 | |
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N | |
1390 | |
CN1C=CN=C1 |
C4H6N2 | |
MFCD00005292 | |
1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazoleVedi altri risultati | |
CHEBI:113454 |
Specifica
1-Methylimidazole | |
-6°C | |
195°C to 197°C | |
C4H6N2 | |
MFCD00005292 | |
105197 | |
1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole | |
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N | |
1-methyl-1H-imidazole | |
1390 | |
82.11 |
616-47-7 | |
1.031 | |
92°C (197°F) | |
1.497 | |
UN3267 | |
Hygroscopic | |
Miscible with water. | |
CN1C=CN=C1 | |
82.11 | |
CHEBI:113454 | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H302-H312-H227
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Combustible liquid.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302-H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 210-484-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NI7000000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- 1-Methyl-1H-imidazol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-Methyl-1H-imidazol