Learn More
1-Methylimidazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11414284
1-Methylimidazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11414284
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Codice prodotto. 11414284
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12575.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1-Methylimidazole is used as a precursor for the synthesis of pyrrole-imidazole polyamides, ionic liquids such as 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate. It is actively involved in removing acid during the production of diethoxyphenylphosphine. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Methylimidazole is used as a precursor for the synthesis of pyrrole-imidazole polyamides, ionic liquids such as 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate. It is actively involved in removing acid during the production of diethoxyphenylphosphine. It is used as an intermediate in organic synthesis.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with carbon dioxide and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-47-7
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.11
Numero MDL MFCD00005292
InChI Key MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazoleVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
SMILES CN1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylimidazole
Punto di fusione -6°C
Densità 1.031
Punti di ebollizione 195°C to 197°C
Punto d'infiammabilità 92°C (197°F)
Indice di rifrazione 1.497
Quantità 500 g
Numero UN UN3267
Beilstein 105197
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Miscible with water.
IUPAC Name 1-methylimidazole
Peso formulazione 82.11
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10253120 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/11/2024 Catalog NumberA12575.36,A12575.A3,A12575.22
Numero di lotto10252278 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/09/2024 Catalog NumberA12575.36,A12575.A3,A12575.22
Numero di lotto10247820 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2023 Catalog NumberA12575.36,A12575.A3,A12575.22
Numero di lotto5001I23T Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog NumberA12575.36,A12575.A3,A12575.22
Numero di lotto5001I27N Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog NumberA12575.36,A12575.A3,A12575.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methylimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Methylimidazole
Titolo del prodotto
1-Methylimidazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals >