Learn More
Wheaton™ 1 mL Graduated LDPE Pasteur Pipette
Pasteur pipette for simple and safe liquid measurement and transfer.
90.05€ - 216.00€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3.5 mL
Calibrato No
Diametro (sistema metrico) esterno 4.5 mm
Dimensioni (L x P) 150 x 4.5 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
16494989
Vedere i documenti
Wheaton™
711115
Bulk Bag
184.00€
pezzi 3000
Spedizione stimata: 10-11-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16475009
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Wheaton™
726129
Individually Wrapped
90.05€
pezzi 500
Spedizione stimata: 10-11-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16464999
Vedere i documenti
Wheaton™
711117S/10
10/Pk
216.00€
pezzi 1500
Spedizione stimata: 25-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16474999
Vedere i documenti
Wheaton™
711117S/20
20/Pk
204.00€
pezzi 1500
Spedizione stimata: 25-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For liquid transfer
  • Designed to ensure safe sample transfer
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
No
150 x 4.5 mm
43.5 μL
Molded
1 mL
Single-use
3.5 mL
4.5 mm
LDPE
Bulb
150 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Wheaton™ 1 mL Graduated LDPE Pasteur Pipette