Learn More
1-Pentyne, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10686291
1-Pentyne, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10686291 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10686291
Marca: Thermo Scientific Acros 303820250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627-19-0
Formula molecolare C5H8
Molecular Weight (g/mol) 68.12
Numero MDL MFCD00009469
InChI Key IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
IUPAC Name pent-1-yne
SMILES CCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentyne
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -106.0°C to +105.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.6900g/mL
Punti di ebollizione 40.0°C
Punto d'infiammabilità <−34°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2C≡CH
Indice di rifrazione 1.3840 to 1.3880
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.69
Peso formulazione 68.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0461730 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog Number303821000,303820250,303820050
Numero di lottoA0449998 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number303821000,303820250,303820050
Numero di lottoA0451675 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number303821000,303820250,303820050
Numero di lottoA0413241 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number303821000,303820250,303820050
Numero di lottoA0358930 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number303821000,303820250,303820050
Titolo del prodotto
1-Pentyne, 99%, Thermo Scientific Chemicals >