Learn More
1-(Trifluoroacetyl)imidazole, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11302675
1-(Trifluoroacetyl)imidazole, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11302675
10 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Codice prodotto. 11302675
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00135.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1546-79-8
Formula molecolare C5H3F3N2O
Molecular Weight (g/mol) 164.087
Numero MDL MFCD00014501
InChI Key SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-trifluoroacetyl imidazole, n-trifluoroacetylimidazole, 1-trifluoroacetyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-trifluoroacetyl, unii-8c6041ow3i, tfai, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethanone, n-trifluoroacetyl imidazole, 2,2,2-trifluoro-1-imidazol-1-yl ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethan-1-oneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 73767
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-1-imidazol-1-ylethanone
SMILES C1=CN(C=N1)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Densità 1.441
Punti di ebollizione 45°C to 46°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 45°C (113°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.424
Quantità 10 g
Numero UN UN1993
Beilstein 608904
Sensibilità Moisture sensitive; May form a precipitate
Peso formulazione 164.09
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoT15K047 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/07/2024 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
Numero di lottoN10J008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
Numero di lotto10242885 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/08/2022 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
Numero di lotto10229871 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
Numero di lotto10166277 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
Titolo del prodotto
1-(Trifluoroacetyl)imidazole, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >