Learn More
Masterflex™ Rubinetto d'arresto a 1 via
Regulate flow without any leaking using these fittings. Cole-Parmer™ Stopcocks with Luer Connections are available with either a male luer lock or a male luer slip.
42.70€ - 52.95€
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto
Materiale Policarbonato e HDPE, HDPE
Plug Material Polycarbonate and HDPE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Connectors Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Connectors Prezzo Quantità e disponibilità  
11722683
Vedere i documenti
Masterflex™
30600-00
Luer N/A N/A N/A
11772643
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
30600-01
Luer Slip, maschio
42.70€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Regulate flow without any leaking using these fittings. Cole-Parmer™ Stopcocks with Luer Connections are available with either a male luer lock or a male luer slip.
  • Handle rotates 90°
  • PC body and HDPE stem
Specifica
Specifica
Rubinetto d’arresto
Policarbonato e HDPE, HDPE
Polycarbonate and HDPE
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Masterflex™ Rubinetto d'arresto a 1 via