Learn More
DuPont™ Tuta da lavoro con cappuccio in Tyvek™
In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun DuPont™ Tyvek™@@@600@@@ Plus con calzini è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi e aerosol a base acquosa e offre un'eccellente barriera contro particolato e fibre sottili.
Marca:  DuPont™ D13398935
706.39 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11843510
  • 969.00€ / pezzi 80
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta aggiuntiva per stivali al ginocchio.
  • Disponibile in bianco, nelle misure da S a XXXL.
  • Robusta ma leggera (<250 g per indumento).
  • La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della tuta alla maschera.
  • Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita.
  • Gli anelli elasticizzati per i pollici impediscono alle maniche di risalire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta con cappuccio
Tessuto Tyvek™
Elastico, Calzini annessi, Patte per stivali
Con cappuccio
Zip con patta autoadesiva e protezione per il mento
Non sterili
Sottogola autoadesivo
108 - 116 cm
Per attività di manutenzione e smantellamento nell'industria nucleare, nel settore della produzione farmaceutica o nei laboratori di ricerca e biosicurezza, applicazioni mediche e esposizione a rischi biologici
X-Large
Bianco, Blu
Elastico
Elastico
Elastico
Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto
Categoria III, Tipo 4B, 5 e 6, EN 1073-2 EN 14126, EN 1073-2
(UE) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Anelli per pollice elastici
80/conf.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
DuPont™ Tuta da lavoro con cappuccio in Tyvek™ > Formato: X-Large
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.