Learn More
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
10mm Wide Opening Screw Caps and Septa feature a 10-425 thread finish and are available in an assortment of styles to match your application needs.
Marca:  Thermo Scientific™ C4010-65A
Codice prodotto. 12463668
  • 42.85€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ National™ 10mm Wide Opening Screw Caps and Septa feature a 10-425 thread finish and are compatible with a variety of autosamplers. They are available in an assortment of styles to match your HPLC, GC or IC application needs.
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Storage cap has a solid top and pre-inserted PTFE disk liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Red/White
Light Blue
Yes
National
1.5 mm
10 mm
Light Blue; Septa: Red PTFE/White Silicone - Star-slit
PTFE, Silicone, Polypropylene
PTFE/Silicone, Pre-slit
100
Open Top Screw Cap
10-425 Screw Thread Vials
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps > Light Blue; Septa: Red PTFE/White Silicone—Star-slit